275573
4-Hydroxybutyl acrylate
90%, contains 50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 300 ppm hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
1,4-Butanediol acrylate, Tetramethylene glycol monoacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
contém
300 ppm hydroquinone as inhibitor
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-7(9)10-6-4-3-5-8/h2,8H,1,3-6H2
chave InChI
NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)