Documentos Principais
407968
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol dicyclopentenyl ether acrylate
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
248.32
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
contém
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
chave InChI
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)