405515
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
Sinônimo(s):
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
chunks
peso molecular
average Mn ~870
Extensão da rotulagem
5 epoxide functionality
viscosidade
35-50 cP(25 °C)(lit.)
pf
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
temperatura de transição
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
chave InChI
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)