248487
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
99%
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
pf
3.5 °C (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Stable Fe (III) phenoxyimines as selective and robust CO2/epoxide coupling catalysts: This paper discusses the catalytic performance of Fe(III) phenoxyimines with 1,2-epoxy-3-phenoxypropane (Fazekas et al., 2018).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?