251712
tert-Butyl glycidyl ether
99%
Sinônimo(s):
(tert-Butoxymethyl)oxirane
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
SFJRUJUEMVAZLM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?