Key Documents
412821
Sigma-Aldrich
Octyl/decyl glycidyl ether
technical grade
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C13H26O2.C12H24O2.C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-13-12-15-13;1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12;1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h13H,2-12H2,1H3;12H,2-11H2,1H3;11H,2-10H2,1H3
chave InChI
ROYIYXFLFCALMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup