399051
3-Hexylthiophene
≥99%
Sinônimo(s):
3-Hexylthiophene
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
65 °C/0.45 mmHg (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
399051-1G | 4061837837500 |
399051-5G | 4061831984484 |