281026
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
98%
Sinônimo(s):
TBAPF6, Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
244-246 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a catalyst in the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione derivatives via Biginelli reaction.
- Along with 1-ethyl-3-methyl imidazolium hexafluorophosphate as a supporting electrolyte in non-aqueous redox flow batteries.
- As a supporting electrolyte in the electropolymerisation.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
281026-100G | 4061835554881 |
281026-25G | 4061826214589 |
281026-5G | 4061833321171 |