230170
Tetrabutylammonium borohydride
98%
Sinônimo(s):
Tetra-n-butylammonium tetrahydridoborate
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
124-128 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
chave InChI
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?