Key Documents
681326
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonamide
90%
Sinônimo(s):
SES-NH2
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2CH2SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
181.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
forma
solid
pf
81-87 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
chave InChI
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful reagent for introduction of a SES-protected nitrogen functionality, which can be cleaved with fluoride ion.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)