359025
Didodecyldimethylammonium bromide
98%
Sinônimo(s):
DDAB, Dimethyldidodecylammonium bromide
Ensaio
98%
pf
157-162 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Possible applications:
- DDAB can be employed as a co-surfactant to synthesize well-defined multilamellar vesicular silica with an adjustable number of layers.
- As a surfactant to synthesize gold nanoclusters and nanocubes.
- It forms supersaturated reverse micelles and microemulsions that act as organized reaction microenvironments for the synthesis of barium sulfate.
- Calcium montmorillonite can be modified by DDAB through direct ion-exchange to synthesize thermally stable organoclay.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?