D8638
Brometo de dodeciltrimetilamônio
≥98%
Sinônimo(s):
Brometo de lauriltrimetilamônio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (oragnic)
Nível de qualidade
descrição
cationic
Ensaio
≥98%
forma
powder
peso molecular
308.34 g/mol
pf
246 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
954 g/L at 20 °C
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Além da solubilização proteica, esse detergente catiônico também encontra aplicação em procedimentos de extração de DNA. Sua capacidade de interagir com o DNA e alterar sua conformação facilita a liberação de DNA de componentes celulares, permitindo sua posterior purificação e análise. Essa propriedade é particularmente útil no isolamento do DNA de várias amostras biológicas, incluindo tecidos, células e microrganismos. Além disso, o DTAB demonstra eficácia nos processos de lise celular. Sua capacidade de romper as membranas celulares e liberar componentes intracelulares o torna uma ferramenta valiosa para decompor as células e acessar seu conteúdo. Essa propriedade tem aplicações em vários estudos biológicos, incluindo extração de proteínas, ensaios enzimáticos e análise de componentes celulares.
O brometo de dodeciltrimetilamônio (DTAB) é um surfactante versátil e amplamente aplicável, com uma ampla gama de aplicações em pesquisa proteômica, biologia celular e pesquisa bioquímica. Sua capacidade de solubilizar proteínas e peptídeos, extrair DNA e lisar células o torna uma ferramenta essencial para vários estudos biológicos e técnicas analíticas.
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3