219374
Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade
Cationic detergent suitable for the isolation of high molecular weight DNA in plants and other organisms.
Sinônimo(s):
Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade, Cetrimide, CTAB
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
número de agregação
170
cor
white
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Optimization of a high-throughput CTAB-based protocol for the extraction of qPCR-grade DNA from rumen fluid, plant and bacterial pure cultures.: This study details the optimization of a high-throughput protocol using Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) for extracting high-quality DNA suitable for quantitative PCR (qPCR) from various biological samples. The optimized protocol is significant for molecular biology applications as it ensures efficient and reliable DNA extraction, which is crucial for downstream genetic analyses. (Minas et al., 2011).
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
471.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
244 °C - closed cup