52365
Brometo de hexadeciltrimetilamônio
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Brometo de cetiltrimetilamônio, Brometo de cetrimônio, Brometo de palmitiltrimetrilamônio, CTAB
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
descrição
cationic
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder or crystals
peso molecular
micellar avg mol wt 62,000
número de agregação
170
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
resíduo de ignição
≤0.2%
perda
≤0.5% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
pf
248-251 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.05
HLB
10
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
471.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
244 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves