T3260
Toluidine Blue O
Powder
Sinônimo(s):
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
Toluidine Blue O, Technical grade
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, ~80%
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
chave InChI
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?