861340
Thionin acetate salt
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Sinônimo(s):
3,7-Diamino-5-phenothiazinium acetate, Lauth’s violet
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥85%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
598 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
InChI
1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
OWXBIRAFHWASMS-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?