131709
Pyrrole
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Azole, Divinylenimine, Imidole
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.31 (vs air)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
131 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
chave InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
131709-5KG | |
131709-100ML | 4061838252005 |
131709-2.5L | 4061838230379 |
131709-25ML | 4061838252012 |
131709-500ML | 4061838252029 |