05-1000X
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4
clone 4A4, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A4, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2