05-1923
Anti-phospho-Threonine Antibody, clone 20H6.1
clone 20H6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Threonine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20H6.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology), all
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Threonine in A431, NIH/3T3, and HeLa cells.
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Threonine on 10 µg of calyculin/okadaic acid treated and untreated A431 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Calyculin/okadaic acid treated and untreated A431 cell lysates.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1