P6623
Anti-Phosphothreonine antibody, Mouse monoclonal
clone PTR-8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Phosphothreonine, Phospho Thr, Phospho Threonine, Phospho-Thr, Phospho-Threonine, p-Thr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PTR-8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~2.5 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using A431 cell extracts
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)