MABS499
Anti-Phosphothreonine Antibody, clone RM102
clone RM102, from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
p-Thr, pthr, phospho-threonine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM102, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody at 1:500 dilution detected phosphothreonine modification on human colon cancer tissue
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody at 1:500 dilution immunoprecipitated phosphothreonine modified proteins from Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cell lysate
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected phosphothreonine modification on Calyculin A/Okadaic Acid treated HeLa cell lysate
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2