05-1000
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4 (mouse IgG1)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Clone 4A4 Anti-Phosphoserine, Phosphoserine Detection Antibody
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A4, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry
Immunohistochemistry (Paraffin)
ELISA
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5–2 μg/mL of this lot detected serinephosphorylated proteins in a lysate from either insulin or Calyculin A/Okadaic-treated human A431 carcinoma cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery, centrifuge the original vial prior to cap removal. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2