201677
Janus Green B
certified by the BSC, Dye content 65 %
Sinônimo(s):
3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenylphenazinium chloride, Diazin Green S, Union Green B
About This Item
Produtos recomendados
Agency
certified by the BSC
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, 65%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
black
very dark brown
very dark green
λmax
395 nm
660 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinção)
≥28000 at 651-677 nm in ethanol: water (1:1) at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C30H31N6.ClH/c1-5-35(6-2)26-17-19-28-30(21-26)36(25-10-8-7-9-11-25)29-20-23(14-18-27(29)31-28)33-32-22-12-15-24(16-13-22)34(3)4;/h7-21H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?