198099
Methyl violet 2B
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC
Sinônimo(s):
Basic Violet 1
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Agency
certified by the BSC
Formulário
crystalline powder
composição
Dye content, 75%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
137 °C (dec.) (lit.)
λmax
584 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
chave InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli