O7380
Orcein
Powder or crystals
Sinônimo(s):
Natural Red 28
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Orcein, synthetic
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
composição
Carbon: 41.72%
Nitrogen: 2.23%
cor
dark brown
solubilidade
1 M NaOH: 1 mg/mL, clear
εmax
≥400 at 580 nm in 0.1 M NaOH
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
chave InChI
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?