Documentos Principais
1.15935
Sigma-Aldrich
Eosina Y (amarelada) (C.I. 45380)
for microscopy Certistain®
Sinônimo(s):
Eosina Y (amarelada) (C.I. 45380)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H6Br4Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
691.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116130
Número do índice EC:
241-409-6
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
295-296 °C
solubilidade
300 g/L
densidade volumétrica
710 kg/m3
εmax
1200-1400 at 515-518 nm in water at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Eosina Y (C.I. 45380) é um corante seco Certistain® para microscopia que é frequentemente usado como corante de contraste para visualizar proteínas, tecidos conjuntivos, fibras e queratina em material de amostra de origem humana. Dependendo dos requisitos do usuário e das preferências pessoais, pode ser usada para o preparo das soluções aquosas ou alcoólicas de coloração de uso comum com Eosina Y. Essa solução de coloração será usada principalmente para coloração de rotina no processo de coloração com hematoxilina-eosina (H&E). O processo de coloração H&E é o método de coloração mais frequentemente usado para material histológico. Devido à solução de hematoxilina, os núcleos ficarão com uma coloração azul a violeta escuro e a solução de Eosina Y irá corar o citoplasma e as substâncias intercelulares de vermelho-alaranjado.
Como o corante Eosina Y pertence ao portfólio de corantes da Certistain®, é quimicamente analisado de acordo com especificações rigorosas antes da liberação (marcação CE e produto para IVD) e uma alta qualidade de coloração, com a garantia de resultados de coloração confiáveis. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Teor de corante (gravimétrico): ≥ 85%
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Absorção máxima λ máx. (água): 515-518 nm
Absortividade específica A 1%/1 cm (λmax; 0,005 g/l; água): 1200-1400
Teste por TLC: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤ 8%
Adequação para microscopia: passa no teste
Informações legais
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle