H3136
Hematoxilina
certified by the Biological Stain Commission
Sinônimo(s):
Preto Natural 1
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
chave InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Informações sobre genes
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Descrição geral
Aplicação
- to visualize anatomical features and to detect nucleus locus coeruleus adjacent to the periaqueductal gray region in brainstem samples
- as a nuclear counterstain to visualize the nucleus, adipocytes were counterstained with a hematoxylin reagent
- to stain lung tissue for histological analysis
Adequação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?