Key Documents
1.59270
Supelco
Azul de metileno (C.I. 52015)
redox indicator, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Azul de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18ClN3S · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
373.90
Beilstein:
3599847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-515-2
NACRES:
NA.05
product name
Azul de metileno (C.I. 52015), Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
forma
powder
potência
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
10-15% loss on drying, 110 °C
cor
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
50 g/L
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Aspecto: Pó verde escuro, com o tempo adquire partes granulares e brilhantes.
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Absorção máxima λmáx. (etanol 50%): 660-665 nm
Absortividade específica A 1%/1 cm (λmáx; 0,003 g/l; etanol 50%): 2250-2750
Perda na secagem (110 °C): 10%-15%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3