77515
Methylene Blue solution
for microscopy
Sinônimo(s):
Ehrlich’s reagent III, Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Formulário
solution
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
adequação
Corynebacterium spp.
bacteria
mycobacteria
spore forming microorganisms
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
methylene blue 0.3 g
ethanol 30 ml
water 100 ml
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
45 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?