Documentos Principais
66719
Sigma-Aldrich
Methylene Blue hydrate
meets analytical specification of BP 73
Sinônimo(s):
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18ClN3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
Nível de qualidade
qualidade
meets analytical specification of BP 73
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)