319112
Methylene Blue solution
0.05 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Ehrlich’s reagent III, Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
0.05 wt. % in H2O
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
λmax
665 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
and p53 immune-expression in adult
rat testis in response to intra-tunical versus
intra-parenchymal injection of methylene blue