M4159
Methylene Blue hydrate
suitable for nucleic acid staining, BioReagent
Sinônimo(s):
3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate, Methylene Blue monohydrate, Methylene blue, Nucleic acid staining reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
nucleic acid detection: suitable
solubilidade
water: 1 mg/mL (dark blue)
adequação
suitable for nucleic acid staining
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Less hazardous than staining with ethidium bromide
- Viewable in visible light
- Fast and easy to use
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?