199664
Sudan Black B
certified by the Biological Stain Commission
Sinônimo(s):
Ceres black BN, Fat Black HB, Solvent Black 3
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
forma
powder
cor
dark brown to very dark brown
pf
120-124 °C (lit.)
λmax
415 nm (2nd)
598 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥20000 at 596-603 nm in ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)\N=N\c4ccc(\N=N\c5ccccc5)c6ccccc46
InChI
1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3/b33-32+,35-34+
chave InChI
YCUVUDODLRLVIC-VPHDGDOJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.