N0766
Nile Blue A
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nile Blue A, certified by the Biological Stain Commission
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥75%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
dark green
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?