72485
Nile Red
for microscopy
Sinônimo(s):
Nile Blue A Oxazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Formulário
crystals
pf
203-205 °C (lit.)
λmax
553 nm
adequação
suitable for microscopy
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a fluorescent dye for staining fat by confocal scanning laser microscopy (CSLM)
- to label nanoparticles (NPs)
- for lipid analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?