83689
Rhodamine B
for fluorescence
Sinônimo(s):
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
pf
210-211 (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
adequação
in accordance for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
chave InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a fluorescent dye for cross staining 1-N-methylamino-5-isocyanonaphthalene (MICAN)
- as a fluorescent dye in confocal microscopy
- to study its fluorescence in water and ethanol solutions
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?