Key Documents
234141
Sigma-Aldrich
Rhodamine B base
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
Solvent Red 49
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H30N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
442.55
Número do índice de cores:
45170:1
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 97%
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Rhodamine B base is a colorless dye with undetectable fluorescence feature. In acidic condition, rhodamine B base gets transformed into a colored rhodamine dye that acts as a stable and efficient laser dye.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rhodamine B base has been used as a marker in the experiment to determine the mating of B. thuringiensis-resistant females with B. thuringiensis-resistant and B. thuringiensis-susceptible males in reciprocal orders.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Rhodamine 123 BioReagent, for fluorescence, ≥85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
83702
Rhodamine 123
Rhodamine 123 mitochondrial specific fluorescent dye
Sigma-Aldrich
R8004
Rhodamine 123
F. Kajzar, Vladimir M. Agranovich
Multiphoton and Light Driven Multielectron Processes in Organics: New Phenomena, Materials and Applications (1999)
Offspring from sequential matings between Bacillus thuringiensis-resistant and Bacillus thuringiensis-susceptible Heliothis virescens moths (Lepidoptera: Noctuidae).
Blanco CA
Journal of Economic Entomology, 103, 861-868 (2010)