83697
Rhodamine 6G
suitable for fluorescence, BioReagent
Sinônimo(s):
Basic Red 1
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
fluorescência
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
chave InChI
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?