A9771
Albumin–fluorescein isothiocyanate conjugate
protein bovine
Sinônimo(s):
FITC-albumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
protein from bovine
Nível de qualidade
forma
powder
Extensão da rotulagem
≥7 mol FITCmol albumin
técnica(s)
ELISA: suitable
solubilidade
10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- as a control to compare the intracellular delivery efficiency of proteins with or without carrier
- for the fluorescent visualization of proteins and cells
- as a blocking agent in ELISA
- as a chemical for brain perfusion and fixation
- for in vivo capillary–epithelial permeability experiment
- for confocal microscopy of right ventricular (RV) vasculature in rats
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3