A2289
Albumin, Tetramethylrhodamine isothiocyanate bovine
lyophilized powder
Sinônimo(s):
TRITC-albumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (Lowry)
forma
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
≥0.5 mol TRITC per mol albumin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
salt, free
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
- in photoinduced release assay of polyethylene beads
- for passivating poly(methyl methacrylate) (PMMA) layer prior to immunoglobulin G coating
- in fluorescent correlation spectroscopy
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves