Documentos Principais
D9663
Sigma-Aldrich
Soro asinino
Sinônimo(s):
Soro
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
contém
preservative
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O soro asinino é agregado de um rebanho de doadores normais. Em imunoensaios, o soro asinino normal pode servir como agente de bloqueio e controle. É usado como agente de bloqueio em vários estudos de imuno-histoquímica e imunocitoquímica, variando de 5% a 20%.
Aplicação
O soro asinino tem sido usado:
  • como componente do tampão de bloqueio para imunofluorescência
  • em tampão fosfato salino (PBS) como agente de bloqueio
  • como agente de bloqueio em imunocitoquímica e imuno-histoquímica congelada
  • para evitar ligação inespecífica em imuno-histoquímica de parvalbumina
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Yasmin Fardghassemi et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1465-1480 (2017-10-25)
Polyglutamine expansion diseases are a group of hereditary neurodegenerative disorders that develop when a CAG repeat in the causative genes is unstably expanded above a certain threshold. The expansion of trinucleotide CAG repeats causes hereditary adult-onset neurodegenerative disorders, such as
Helen F Irving-Rodgers et al.
Biology of reproduction, 69(6), 2022-2028 (2003-08-22)
Bovine ovarian antral follicles exhibit either one or the other of two patterns of granulosa cell death in atresia. Death can commence either from the antrum and progress toward the basal lamina (antral atresia) or the converse (basal atresia). In
H F Irving-Rodgers et al.
Molecular reproduction and development, 73(10), 1292-1302 (2006-07-26)
Using immunohistochemistry and RNA analyses we examined the fate of components of a newly identified matrix that develops between granulosa cells (focimatrix, abbreviated from focal intraepithelial matrix) and of the follicular basal lamina in ovulating bovine ovarian follicles. Pre- and
Omid Ahmadi et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 25(2), 277-285 (2009-10-02)
Interstitial cells of Cajal (ICC) are distributed with smooth muscle throughout the gastrointestinal tract and are involved in regulating motility. ICC were recently discovered in the wall of the human gallbladder. This study sought to determine whether ICC are present
Marianne O Larsen et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 282(6), E1342-E1351 (2002-05-15)
Nonrodent models of diabetes are needed for practical and physiological reasons. Induction of mild insulin-deficient diabetes was investigated in male Göttingen minipigs by use of streptozotocin (STZ) alone (75, 100, and 125 mg/kg) or 125 mg/kg combined with pretreatment with