P4707
Poli-L-lisina
0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Solução PLL
About This Item
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
peso molecular
70—150 kDa
embalagem
pkg of 50 mL
concentração
0.01%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Aplicação
- As lamínulas de vidro revestidas de poli-L-lisina foram usadas para montar amostras para microscopia eletrônica de varredura.
- Os poços revestidos de poli-L-lisina foram usados para prender células PC-12 em eletrodos.
- As lâminas de vidro borossilicato revestidas de poli-L-lisina foram usadas para semeadura de células transduzidas com vetor viral.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Nota de preparo
produto comparável
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.