Documentos Principais
P7280
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
PDL
About This Item
Fórmula linear:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Poli-D-lisina, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioReagent
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
average mol wt 30,000-70,000
embalagem
pkg of 5 X 5 mg
pkg of 5 mg
concentração
0.016—0.032 mmol lysine
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL), a positively charged polymer consisting of lysine residues, where each lysine unit is associated with a hydrobromide molecule. This hydrobromide molecule gives the poly-D-lysine a unique characteristic, enabling it to form crystals and making it easily soluble in water-based solutions.
Aplicação
Os polímeros poli-D-lisina podem ser usados para preparar superfícies para adesão celular. Os polímeros D-lisina também podem ser usados com células que digerem polímeros poli-L-lisina e causam captação excessiva de L-lisina.
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Poly d lysine hydrobromide coating has been used:
  • In coating tissue culture plate wells and coverslips for immunofluorescence microscopy of primary neuronal culture to study neurological disorders associated with Zika virus infection.
  • To coat the coverslips for enhancing the attachment and proliferation of the myenteric cells isolated from the rat intestines.
  • In preparing surface of coverslips for cell attachment for studying the myenteric plexus of rat’s small intestine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O bromidrato de poli-D-lisina (PDL) é um fator de fixação inespecífico para células, útil para promover a adesão de células a substratos sólidos, aumentando a interação eletrostática entre íons carregados negativamente da membrana celular e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-D-lisina atua para aumentar o número de sítios de ligação celular com carga positiva.
Características e benefícios
Sterilized using γ-irradiation
Componentes
A poli-D-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo permite que a poli-D-lisina esteja em forma cristalina, solúvel em água. Uma pequena quantidade de produto pode ser encontrada na estrutura beta, pois o HBr interfere nas pontes de hidrogênio entre os grupos amino e carboxila, ou amino e as porções contendo N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de preparo
This product has a molecular weight of 30,000-70,000 and is cell culture tested and gamma-irradiated. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Poli-L-lisina 0.1 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
P8920
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt 4,000-15,000
Sigma-Aldrich
P6403
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P0296
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 150,000-300,000
Sigma-Aldrich
P1149
Poli-D-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P2636
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt ≥300,000
Sigma-Aldrich
P1024
Poli-D-lisina
Laminina 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
L2020
Laminina
Poli-L-ornitina mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4957
Poli-L-ornitina
Valentina Cigliola et al.
PloS one, 11(3), e0150880-e0150880 (2016-03-10)
Signalling through gap junctions contributes to control insulin secretion and, thus, blood glucose levels. Gap junctions of the insulin-producing β-cells are made of connexin 36 (Cx36), which is encoded by the GJD2 gene. Cx36-null mice feature alterations mimicking those observed
Li Wang et al.
Neuroscience letters, 661, 63-70 (2017-10-02)
The abnormal expression of the autophagy-related protein Beclin 1 has been implicated in Alzheimer's disease (AD) brains, whereas the precise involvement of Caspase-mediated Beclin 1 cleavage in AD neurons has not yet been fully clarified. In this study, we investigated
Nadine Dupuis et al.
Molecular pharmacology, 91(6), 595-608 (2017-03-21)
G protein-coupled receptors are the most important drug targets for human diseases. An important number of them remain devoid of confirmed ligands. GPR27 is one of these orphan receptors, characterized by a high level of conservation among vertebrates and a
Peter James O'Brien et al.
Chemical research in toxicology, 30(3), 804-829 (2017-02-06)
A multiparametric, live-cell, high-content-screening (HCS) cytotoxicity assay was first demonstrated in 2006 ( Arch. Toxicol. 2006 , 80 , 580 - 604 ) to be highly concordant with human hepatotoxicity, including idiosyncratic hepatotoxicities and other target organ toxicities in contrast
Diana Fernández-Suárez et al.
Cell death & disease, 10(10), 732-732 (2019-10-02)
MAG (Myelin-associated glycoprotein) is a type I transmembrane glycoprotein expressed by Schwann cells and oligodendrocytes, that has been implicated in the control of axonal growth in many neuronal populations including cerebellar granule neurons (CGNs). However, it is unclear whether MAG
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.