P1024
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Sinônimo(s):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poli-D-lisina, mol wt ≥300,000
Formulário
powder or solid
Nível de qualidade
peso molecular
≥300,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.