Key Documents
P6407
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
PDL
About This Item
Fórmula linear:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
product name
Poli-D-lisina, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioReagent
BioXtra
forma
lyophilized powder
peso molecular
70,000-150,000
embalagem
pkg of 10 X 5 mg
pkg of 5 mg
concentração
0.016—0.032 mmol lysine
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
Impurezas
<10% water (by Karl Fischer)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O bromidrato de poli-D-lisina tem sido usado:
  • como um revestimento para placas usadas na cultura de células precursoras gliais de ratos (RGPCS).
  • no revestimento de frascos e placas para a cultura de tanócitos
  • na preparação da superfície das lamínulas para facilitar a fixação das células
Os polímeros poli-D-lisina podem ser usados para preparar superfícies para adesão celular. Os polímeros D-lisina também podem ser usados com células que digerem polímeros poli-L-lisina e causam captação excessiva de L-lisina.
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O bromidrato de poli-D-lisina (PDL) é um fator de fixação inespecífico para células, útil para promover a adesão de células a substratos sólidos, aumentando a interação eletrostática entre íons carregados negativamente da membrana celular e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-D-lisina atua para aumentar o número de sítios de ligação celular com carga positiva.
Características e benefícios
  • Esterilizado usando radiação gama (γ)
  • As soluções estéreis de poli-D-lisina podem ser armazenadas por três anos quando armazenadas a 2-8˚C.
Componentes
A poli-D-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo permite que a poli-D-lisina esteja em forma cristalina, solúvel em água. Uma pequena quantidade de produto pode ser encontrada na estrutura beta, pois o HBr interfere nas pontes de hidrogênio entre os grupos amino e carboxila, ou amino e as porções contendo N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de preparo
Este produto tem peso molecular de 70.000 a 150.000, foi testado em cultura celular e irradiado com radiação gama. Para remover HBr, dissolva o produto em tampão neutro e dialise para remover os sais. De modo geral, para usar este produto como fator de adesão, adicione 50 ml de água estéril para cultura de tecidos a 5 mg de polilisina e cubra assepticamente a superfície com 1 ml de solução por 25 cm2. Após 5 minutos, remova a solução por aspiração e enxágue bem a superfície. Deixe secar por duas horas antes de introduzir as células e o meio.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katherine A Mifflin et al.
Pain, 160(4), 870-881 (2018-12-13)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory, neurodegenerative autoimmune disease associated with sensory and motor dysfunction. Although estimates vary, ∼50% of patients with MS experience pain during their disease. The mechanisms underlying the development of pain are not fully understood, and
Charles Van der Henst et al.
Nature communications, 9(1), 3460-3460 (2018-08-29)
Vibrio cholerae, which causes the diarrheal disease cholera, is a species of bacteria commonly found in aquatic habitats. Within such environments, the bacterium must defend itself against predatory protozoan grazers. Amoebae are prominent grazers, with Acanthamoeba castellanii being one of
Yunze Yang et al.
ACS nano, 12(5), 4186-4193 (2018-03-24)
Action potentials in neurons have been studied traditionally by intracellular electrophysiological recordings and more recently by the fluorescence detection methods. Here we describe a label-free optical imaging method that can measure mechanical motion in single cells with a sub-nanometer detection
Wojciech Bobela et al.
Molecular neurodegeneration, 12(1), 80-80 (2017-11-05)
Metabolic perturbations and slower renewal of cellular components associated with aging increase the risk of Parkinson's disease (PD). Declining activity of AMPK, a critical cellular energy sensor, may therefore contribute to neurodegeneration. Here, we overexpress various genetic variants of the
Tania Massignan et al.
Scientific reports, 6, 23180-23180 (2016-03-16)
Prion diseases are rare neurodegenerative conditions associated with the conformational conversion of the cellular prion protein (PrP(C)) into PrP(Sc), a self-replicating isoform (prion) that accumulates in the central nervous system of affected individuals. The structure of PrP(Sc) is poorly defined
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.