Documentos Principais
P5899
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt ≥300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
PDL HBr
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Poli-L-lisina, mol wt ≥300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
≥300,000
embalagem
pkg of 5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
Impurezas
<10% water (by Karl Fischer)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Aplicação
Poly-L-lysine hydrobromide has been used to coat:
  • 2-well plates before seeding muscle cells in a research study on rainbow trout myotube formation
  • flat bottom 96-well plates for in vitro neuronal stem cell differentiation
  • T75 flasks for primary astrocytic cultures
Ações bioquímicas/fisiológicas
Poly-L-lysine serves as a coating substance to ensure better attachment of cells to culture surfaces. Research shows that plates coated with poly-L-lysine (PLL) demonstrated an accelerated cell growth rate. Culturing mesenchymal stem cells (MSCs) on PLL-coated substrates has been found to safeguard the stemness properties of these cells and inhibit senescence. PLL-coated plates have demonstrated enhanced MSC growth and up-regulated the expression of genes associated with cell adhesion, differentiation, proliferation, and signaling. Moreover, porous PLL-coated surfaces have shown improvements in cell proliferation and the osteogenic differentiation of MSCs.
Componentes
A poli-L-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo possibilita que a poli-L-lisina esteja em uma forma cristalina solúvel em água. Uma pequena quantidade do produto pode ser encontrada na estrutura beta, porque o HBr interfere na ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila ou as porções que contêm N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 ºC a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de análise
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Outras notas
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Sonja Stadler et al.
BMC cell biology, 5(1), 44-44 (2004-11-24)
Between cell divisions the chromatin fiber of each chromosome is restricted to a subvolume of the interphase cell nucleus called chromosome territory. The internal organization of these chromosome territories is still largely unknown. We compared the large-scale chromatin structure of
Malgorzata J Podolska et al.
Journal of leukocyte biology, 106(6), 1359-1366 (2019-09-04)
The release of neutrophil extracellular traps (NETs) is one of the weapons neutrophils have in their armory. NETs consist of extracellular chromatin fibers decorated with a plethora of cytoplasmic and granular proteins, such as the antimicrobial serine protease neutrophil elastase
Gustavo Castro et al.
ISRN ophthalmology, 2013, 752161-752161 (2014-02-22)
Purpose. The purpose of this work was to evaluate the retinal integration and differentiation of neurospheres formed by stem cells and mouse neural progenitor cells injected intravitreally in mice eyes with retinal injury. Methods. Eight male C57BL mice, 8 weeks
Skye E Smith et al.
eNeuro, 7(4) (2020-08-02)
Aberrant migration of inhibitory interneurons can alter the formation of cortical circuitry and lead to severe neurologic disorders including epilepsy, autism, and schizophrenia. However, mechanisms involved in directing the migration of interneurons remain incompletely understood. Using a mouse model, we
Stuart B Mazzone et al.
Molecular neurobiology, 57(2), 949-963 (2019-10-21)
Bronchopulmonary sensory neurons are derived from the vagal sensory ganglia and are essential for monitoring the physical and chemical environment of the airways and lungs. Subtypes are heterogenous in their responsiveness to stimuli, phenotype, and developmental origin, but they collectively
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.