Key Documents
P4957
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, mol wt 30,000-70,000, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
product name
Poli-L-ornitina, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
forma
solution
peso molecular
30,000-70,000
embalagem
pkg of 50 mL
concentração
0.01%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
chave InChI
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A poli-L-ornitina é um polímero aminoácido sintético carregado positivamente.
Aplicação
A poli-L-ornitina foi usada com sucesso para adesão de células neuronais e estudo da sua diferenciação e do crescimento de neuritos. Recomendada como substrato de cultura celular quando se usa 0,5 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2.
A solução de poli-L-ornitina foi usada para induzir a diferenciação.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A poli-L-ornitina ajuda a melhorar a penetração de substâncias nas células. Ela pode induzir a captação de DNA.
Nota de preparo
Preparada em água de grau para cultura celular.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Plant Protoplasts: International Review of Cytology (2013)
Interferon (2009)
Ewoud B Compeer et al.
Nature communications, 9(1), 1597-1597 (2018-04-25)
Endocytosis of surface receptors and their polarized recycling back to the plasma membrane are central to many cellular processes, such as cell migration, cytokinesis, basolateral polarity of epithelial cells and T cell activation. Little is known about the mechanisms that
Differential effect of activin on mouse embryonic stem cell differentiation in insulin?secreting cells under nestin?positive selection and spontaneous differentiation protocols.
Jafary H, et al.
Cell Biology International, 32(2), 278-286 (2008)
Areechun Sotthibundhu et al.
EXCLI journal, 15, 829-841 (2017-03-10)
Melatonin, secreted mainly by the pineal gland, plays roles in various physiological functions including protecting cell death. We showed in previous study that the proliferation and differentiation of precursor cells from the adult mouse subventricular zone (SVZ) can be modulated
Artigos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Ver tudo
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.