Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
P2636
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina
suitable for cell culture and bioconjugation, Mol wt 30,000-70,000
Sinônimo(s):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Poli-L-lisina, mol wt 30,000-70,000
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
30,000-70,000
técnica(s)
bioconjugation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<10% water (Karl Fischer)
cor
white to faint yellow
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Descrição geral
A poli-L-lisina serve como um componente versátil e indispensável na cultura celular e na pesquisa bioquímica. Ele desempenha um papel fundamental na promoção da adesão celular a substratos sólidos, aumentando as interações eletrostáticas entre os íons carregados negativamente das membranas celulares e os íons carregados positivamente dos fatores de fixação nas superfícies de cultura. Isso facilita uma ligação segura de células ao substrato, tornando a poli-L-lisina altamente recomendada para aplicações de cultura de células.
Derivada da aminoácido de ocorrência natural l-lisina, a poli-L-lisina está disponível em várias formas, permitindo a personalização em termos de peso molecular e forma. Como um polímero sintético carregado positivamente, ela existe em dois enantiômeros, poli-D-lisina e poli-L-lisina, ambos com suas aplicações exclusivas.
Na pesquisa de formulação, a poli-L-lisina se mostra valiosa na entrega de ácido nucleico. Sua carga positiva, atribuída à ε-amina em sua cadeia lateral no pH fisiológico, permite condensar o DNA de plasmídeo de forma eficaz com base na concentração de sal. Embora a poli-L-lisina pareça adequada para entrega de genes, versões não modificadas foram associadas à baixa eficiência de transfecção e citotoxicidade.
Em conclusão, a poli-L-lisina oferece uma solução multifacetada na cultura celular e na pesquisa de formulação, melhorando a adesão celular, permitindo o fornecimento de genes e contribuindo significativamente para os avanços na pesquisa bioquímica e de biologia celular.
Aplicação
Os polímeros de poli-L-lisina podem ser utilizados para promover a adesão celular a substratos sólidos, conjugação a metotrexato para aumentar o transporte de fármacos, microencapsulação de ilhotas, tecnologia de microencapsulação celular, revestimento de lâminas de vidro para microarranjos e preparações cromossômicas. A poli-L-lisina de menor peso molecular (30.000 a 70.000) é menos viscosa em solução, mas as versões de maior peso molecular oferecem mais sítios de fixação por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A poli-L-lisina é um fator de fixação não específico para células que é útil para promover a adesão celular a substratos sólidos, pois aumenta a interação eletrostática entre os íons da membrana celular negativamente carregados e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-L-lisina aumenta o número de sítios positivamente carregados que estão disponíveis para ligação celular. Com células que conseguem digerir a poli-L-lisina, deve-se utilizar a poli-D-lisina como fator de fixação.
Características e benefícios
  • Pode ser usada em pesquisa metabolômica e bioquímica
  • Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Componentes
A poli-L-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo possibilita que a poli-L-lisina esteja em uma forma cristalina solúvel em água. Uma pequena quantidade do produto pode ser encontrada na estrutura beta, porque o HBr interfere na ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila ou as porções que contêm N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 ºC a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de preparo
Este produto tem peso molecular de 30.000 a 70.000. Para remover HBr, dissolva o produto em tampão neutro e dialise para remover os sais. Nenhum dos produtos de poli-L-lisina foi exposto ao ácido trifluoracético, e eles são dialisados para remover monômeros, dímeros ou trímeros, confirmado por cromatografia em camada delgada. De modo geral, para usar este produto como fator de fixação, adicione 50 ml de água estéril para cultura de tecidos a 5 mg de polilisina e cubra assepticamente a superfície com 1 ml de solução por 25 cm2. Após 5 minutos, remova a solução por aspiração e enxágue bem a superfície. Deixe secar por duas horas antes de introduzir as células e o meio.
Nota de análise
Peso molecular baseado em viscosidade e também determinado por MALLS.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rachel V Stadler et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1912-1923 (2017-02-18)
Apicomplexa is a large phylum of intracellular parasites that are notable for the diseases they cause, including toxoplasmosis, malaria, and cryptosporidiosis. A conserved motile system is critical to their life cycles and drives directional gliding motility between cells, as well
Jumana Alhamdi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-16)
Recently, the benefit of step-wise sequential delivery of fibroblast growth factor-2 (FGF-2) and bone morphogenetic protein-2 from a bioinspired apatite drug delivery system on mouse calvarial bone repair was demonstrated. The thicknesses of the nanostructured poly-l-Lysine/poly-l-Glutamic acid polyelectrolyte multilayer (PEM)
Caterina Tomba et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 86-86 (2017-04-21)
Hippocampal neurons produce in their early stages of growth propagative, actin-rich dynamical structures called actin waves. The directional motion of actin waves from the soma to the tip of neuronal extensions has been associated with net forward growth, and ultimately
Bas van Bommel et al.
The EMBO journal, 38(15), e101183-e101183 (2019-07-04)
Organelle positioning within neurites is required for proper neuronal function. In dendrites, with their complex cytoskeletal organization, transport of organelles is guided by local specializations of the microtubule and actin cytoskeleton, and by coordinated activity of different motor proteins. Here
Ki-Young Chang et al.
Nature communications, 5, 4057-4057 (2014-06-05)
Receptor tyrosine kinases (RTKs) are a family of cell-surface receptors that have a key role in regulating critical cellular processes. Here, to understand and precisely control RTK signalling, we report the development of a genetically encoded, photoactivatable Trk (tropomyosin-related kinase)
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.