Key Documents
P6282
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
PLL HBr
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
product name
Poli-L-lisina, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
lyophilized powder
peso molecular
70,000-150,000
embalagem
pkg of 5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
4 μg/cm2
solubilidade
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Descrição geral
Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to be in a crystalline form soluble in water. A small amount of product may be found in the beta structure because the HBr interferes with hydrogen bonding between amino and either the carboxyl groups or N or O containing moieties.
Aplicação
Poly-L-lysine hydrobromide has been used to precoat glass bottom dishes used for in vitro cell culture.
Recommended as a cell culture substratum when using 0.5 ml of a 0.1 mg/ml solution to coat 25 cm2. Optimal conditions for attachment must be determined for each cell line and application.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Poly-L-lysine serves as a pre-coating substance to ensure better attachment of cells to culture surfaces. Research shows that plates coated with poly-L-lysine (PLL) demonstrated an accelerated cell growth rate. Culturing mesenchymal stem cells (MSCs) on PLL-coated substrates has been found to safeguard the stemness properties of these cells and inhibit senescence. PLL-coated plates have demonstrated enhanced MSC growth and up-regulated the expression of genes associated with cell adhesion, differentiation, proliferation, and signaling. Moreover, porous PLL-coated surfaces have shown improvements in cell proliferation and the osteogenic differentiation of MSCs.
Componentes
A poli-L-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo possibilita que a poli-L-lisina esteja em uma forma cristalina solúvel em água. Uma pequena quantidade do produto pode ser encontrada na estrutura beta, porque o HBr interfere na ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila ou as porções que contêm N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 ºC a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de análise
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Lan-Xue Zhao et al.
PloS one, 8(11), e79671-e79671 (2013-11-22)
Candida albicans is the most common human fungal pathogen and has a high propensity to develop biofilms that are resistant to traditional antifungal agents. In this study, we investigated the effect of tetrandrine (TET) on growth, biofilm formation and yeast-to-hypha
CXCR4 controls ventral migration of sympathetic precursor cells
Kasemeier KJC, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(39), 13078-13088 (2010)
Oriane Mercati et al.
Biology open, 2(3), 324-334 (2013-03-23)
The neural cell-adhesion molecules contactin 4, contactin 5 and contactin 6 are involved in brain development, and disruptions in contactin genes may confer increased risk for autism spectrum disorders (ASD). We describe a co-culture of rat cortical neurons and HEK293
Does NAD (P) H oxidase-derived H 2 O 2 participate in hypotonicity-induced insulin release by activating VRAC in beta-cells?
Crutzen R, et al.
Pfluegers Archiv, 463(2), 377-390 (2012)
Eberhard Grambow et al.
Platelets, 28(5), 509-517 (2016-11-08)
The volatile transmitter hydrogen sulfide (H
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.