Key Documents
15167
Sigma-Aldrich
NIR-797 isothiocyanate
suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
Sinônimo(s):
1,1′-Bis(4-sulfobutyl)-11-(4-isothiocyanatophenylthio)-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-tri methyleneindotricarbocyanine monosodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H50N3NaO6S4
Número CAS:
Peso molecular:
880.14
Beilstein:
6681910
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (coupling to amines)
forma
powder
fluorescência
λex 795 nm; λem 817 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Sc5ccc(cc5)N=C=S)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c6ccccc16
InChI
1S/C45H51N3O6S4.Na/c1-44(2)37-16-5-7-18-39(37)47(28-9-11-30-57(49,50)51)41(44)26-20-33-14-13-15-34(43(33)56-36-24-22-35(23-25-36)46-32-55)21-27-42-45(3,4)38-17-6-8-19-40(38)48(42)29-10-12-31-58(52,53)54;/h5-8,16-27H,9-15,28-31H2,1-4H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
chave InChI
URQBXUCJHTXMKS-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Near-infrared cyanine dyes for labeling of proteins
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
M. Lipowska et al.
Synthetic Communications, 23, 3087-3087 (1993)